2-Fluoro-6-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0872-1G PC0872-250MG PC0872-5G
APOSPC0872-1GEA 24.9 EUR
APOSPC0872-1G APOSPC0872-250MG APOSPC0872-5G
2-Fluoro-6-methoxyaniline
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₈FNO
Kookpunt: 208 °C/756mmHg
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788538
CAS nummer: 446-61-7