2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 22 EUR
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
2-Bromo-3-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 220 °C
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788540
CAS nummer: 446-59-3