4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 534 EUR
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃ClF₃NS
Kookpunt: 118 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00270100
CAS nummer: 99195-86-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable