2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0878-1G PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0878-1G APOSPC0878-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091015
CAS nummer: 220239-64-5
UN: 3265
ADR: 8,II