3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 191 EUR
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Kookpunt: 92…93 °C/20mmHg
Dichtheid: 1.16 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075256
CAS nummer: 147624-13-3