3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 64.3 EUR
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
3-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788541
CAS nummer: 185147-06-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III