3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0884-5G PC0884-1G
APOSPC0884-5GEA 150 EUR
APOSPC0884-5G APOSPC0884-1G
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631251
CAS nummer: 168080-76-0