3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 64.3 EUR
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788543
CAS nummer: 500912-14-1
UN: 3265
ADR: 8,II