(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0889-1G PC0889-5G PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA 43.8 EUR
APOSPC0889-1G APOSPC0889-5G APOSPC0889-25G
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788545
CAS nummer: 500912-16-3