3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G
PC0891-25G
PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA
184
EUR
APOSPC0891-100G
APOSPC0891-25G
APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₃F₄N Kookpunt: 194 °C Smeltpunt: 45…48 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236280 CAS nummer: 231953-38-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |