4-Fluorophenyl acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 132 EUR
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
4-Fluorophenyl acetate 98%
4-Fluorophenyl acetate
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 197…199 °C
Dichtheid: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041361
CAS nummer: 405-51-6
EINECS: 609-847-6