4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC0913-1G PC0913-5G PC0913-10G PC0913-25G
APOSPC0913-1GEA 33.7 EUR
APOSPC0913-1G APOSPC0913-5G APOSPC0913-10G APOSPC0913-25G
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091009
CAS nummer: 220141-75-3