2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 148 EUR
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Formule: C₁₁HF₂₃O₃
Kookpunt: 151…154 °C
Dichtheid: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054715
CAS nummer: 3330-16-3