3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0922-1G PC0922-25G PC0922-5G PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA 32.2 EUR
APOSPC0922-1G APOSPC0922-25G APOSPC0922-5G APOSPC0922-100G
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04035649
CAS nummer: 331765-71-0