2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0924-10G PC0924-1G PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA 407 EUR
APOSPC0924-10G APOSPC0924-1G APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035650
CAS nummer: 874784-11-9
UN: 3261
ADR: 8,III