3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 225 EUR
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260.62 g/mol
Kookpunt: 229…230 °C
Dichtheid: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091016
CAS nummer: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8 II