1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0935-1G PC0935-5G
APOSPC0935-1GEA 95.1 EUR
APOSPC0935-1G APOSPC0935-5G
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Formule: C₈H₄F₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631687
CAS nummer: 10331-08-5