N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC0938-10G PC0938-1G PC0938-5G
APOSPC0938-10GEA 915 EUR
APOSPC0938-10G APOSPC0938-1G APOSPC0938-5G
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Smeltpunt: 135…138 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672524
CAS nummer: 142995-31-1