1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 114 EUR
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01930221
CAS nummer: 321-23-3