2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 308 EUR
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
MW: 231.22 g/mol
Smeltpunt: 158…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01675228
CAS nummer: 54-59-1