2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 349 EUR
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862001
CAS nummer: 481075-38-1