2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0944-1G PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA 115 EUR
APOSPC0944-1G APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862002
CAS nummer: 347-42-2