1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0952-25G PC0952-5G
APOSPC0952-25GEA 679 EUR
APOSPC0952-25G APOSPC0952-5G
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene
Formule: C₄HF₇
Kookpunt: 21 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155824
CAS nummer: 680-54-6