3-Bromo-4-fluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 14.8 EUR
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorophenol
3-Bromo-4-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Kookpunt: 78 °C/0,5mmHg
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425884
CAS nummer: 27407-11-0