6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 157 EUR
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800446
CAS nummer: 261635-77-2