Butyl heptafluorobutyrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butyl perfluorobutyrate
PC0960-10G PC0960-50G PC0960-100G
APOSPC0960-10GEA 35.1 EUR
APOSPC0960-10G APOSPC0960-50G APOSPC0960-100G
Butyl heptafluorobutyrate 98%
Butyl heptafluorobutyrate
Formule: C₈H₉F₇O₂
Kookpunt: 131…133 °C/740mmHg
Dichtheid: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039240
CAS nummer: 1559-07-5