Fmoc-D-4-fluorophe
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0967-1G PC0967-25G PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA 37.5 EUR
APOSPC0967-1G APOSPC0967-25G APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235900
CAS nummer: 177966-64-2