4-Bromo-3,5-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0968-25G PC0968-5G
APOSPC0968-25GEA 0 EUR
APOSPC0968-25G APOSPC0968-5G
4-Bromo-3,5-difluoroaniline 97%
4-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Smeltpunt: 99…101 °C
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236593
CAS nummer: 203302-95-8