2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Perfluorophenoxy)ethanol
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 506 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Formule: C₈H₅F₅O₂
Kookpunt: 78…80 °C/4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191478
CAS nummer: 2192-55-4