5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ol
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 76 EUR
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801325
CAS nummer: 216766-12-0