2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0989-25G PC0989-5G
APOSPC0989-25GEA 64.3 EUR
APOSPC0989-25G APOSPC0989-5G
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formule: C₃H₃F₃O₂
Kookpunt: 60 °C
Dichtheid: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797733
CAS nummer: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II