1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 42.4 EUR
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 88…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865088
CAS nummer: 185331-69-5