4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0999-25G PC0999-5G
APOSPC0999-25GEA 27.8 EUR
APOSPC0999-25G APOSPC0999-5G
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 87…90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00055559
CAS nummer: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III