2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 35.1 EUR
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772030
CAS nummer: 67152-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III