1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl Ether, 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
PC10021-25G PC10021-100G PC10021-500G
APOSPC10021-25GEA 80.4 EUR
APOSPC10021-25G APOSPC10021-100G APOSPC10021-500G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₇H₄F₁₂O
Kookpunt: 133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155904
CAS nummer: 16627-71-7