2,3,5,6-Tetrafluoro-p-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10050-1G PC10050-5G
APOSPC10050-1GEA 110 EUR
APOSPC10050-1G APOSPC10050-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-toluic acid
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012302
CAS nummer: 652-32-4