1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10073-1G PC10073-5G PC10073-10G
APOSPC10073-1GEA 58.4 EUR
APOSPC10073-1G APOSPC10073-5G APOSPC10073-10G
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
1,2,4-Trichloro-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₄Cl₃F₃
Kookpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077597
CAS nummer: 261760-97-8