Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10076-5G PC10076-1G
APOSPC10076-5GEA 217 EUR
APOSPC10076-5G APOSPC10076-1G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane 95%
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Formule: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
Kookpunt: 68…69 °C/1,5mmHg
Dichtheid: 1,242 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411257
CAS nummer: 20083-34-5