(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1,1-Trifluoro-3,4-epoxybutane, 1,2-Epoxy-4,4,4-trifluorobutane
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 146 EUR
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formule: C₄H₅F₃O
Kookpunt: 82 °C
Dichtheid: 1,2487 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00156048
CAS nummer: 407-12-5
UN: 1993
ADR: 3,II