3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10088-25G PC10088-5G
APOSPC10088-25GEA 595 EUR
APOSPC10088-25G APOSPC10088-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane
Formule: C₄H₆F₃I
Kookpunt: 103,5 °C
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077612
CAS nummer: 540-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III