2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10096-100G PC10096-25G PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA 322 EUR
APOSPC10096-100G APOSPC10096-25G APOSPC10096-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Smeltpunt: 117…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094728
CAS nummer: 352303-67-4