Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 76 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₃F₃O₄
Smeltpunt: 46…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039210
CAS nummer: 262609-07-4