3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC10104-5G
PC10104-25G
APOSPC10104-5GEA
22
EUR
APOSPC10104-5G
APOSPC10104-25G
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formule:
C₉H₁₇F₆N₂P Smeltpunt: 38…40 °C Dichtheid: 1,2416 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039211 CAS nummer: 227617-70-1 |