2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC10107-25G
PC10107-100G
PC10107-5G
PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA
177
EUR
APOSPC10107-25G
APOSPC10107-100G
APOSPC10107-5G
APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₈H₅BF₆O₂ Smeltpunt: 110…117 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01631349 CAS nummer: 153254-09-2 |