2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10108-25G PC10108-5G
APOSPC10108-25GEA 200 EUR
APOSPC10108-25G APOSPC10108-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039212
CAS nummer: 886499-21-4