1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC10109-25G
PC10109-5G
PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA
328
EUR
APOSPC10109-25G
APOSPC10109-5G
APOSPC10109-1G
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₇H₃F₃INO₃ Smeltpunt: 30…32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039213 CAS nummer: 886762-35-2 |