Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 556 EUR
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formule: C₁₂H₁₀F₆O₂
MW: 300.20 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689894
CAS nummer: 144632-97-3