1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 246 EUR
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 135…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172245
CAS nummer: 337919-65-0