3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,5'-Bis(trifluoromethyl)-3,3'-dichloro-2H-1,2'-bipyridin-2-one
PC10114-1G PC10114-500MG PC10114-5G PC10114-100MG PC10114-250MG PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA 448 EUR
APOSPC10114-1G APOSPC10114-500MG APOSPC10114-5G APOSPC10114-100MG APOSPC10114-250MG APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Formule: C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01568202
CAS nummer: 96741-18-3