Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10117-1G PC10117-5G
APOSPC10117-1GEA 294 EUR
APOSPC10117-1G APOSPC10117-5G
Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₁F₆N₃O₂
Smeltpunt: 189…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28385260
CAS nummer: 439094-91-4